missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137531
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137531 2.5 g 2.5g
30137494 5 g -
30012486 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2907682.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115-28-6
Molekylær formel C9 H4 Cl6 O4
Molekylvægt (g/mol) 388.84
Synonym Chlorendic acid, 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro- (6CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo-(2,2,1)hept-5-en-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorodicyclo-(2.2.1)-5-heptene-2,3-dicarboxylic acid, 2H,3H-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, Chlorendic acid, HET acid, Hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid, NSC 22231, NSC 41876
IUPAC navn (1S,4R)-1,2,3,4,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic acid
SMIL OC(=O)C1C(C(=O)O)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorendic acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl6O4/c10-3-4(11)8(13)2(6(18)19)1(5(16)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H,(H,16,17)(H,18,19)/t1?,2?,7-,8+
Formel vægt 385.8241
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.