accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOHOClClClClClCl

CAS RN 115-28-6

IUPAC Navn: 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Synonymer: chlorendic acid
Molekylvægt (g/mol): 388.83
Molekylformel: C9H4Cl6O4
InChi Key: DJKGDNKYTKCJKD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1C(C(O)=O)C2(Cl)C(Cl)=C(Cl)C1(Cl)C2(Cl)Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater