Få mere at vide
Hexachloracetone, 99%
Artikelnummer. 11490857
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490857 250 g 250g
11478890 100 g 100g
11480857 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23259.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 116-16-5 | C3Cl6O | 264,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-16-5
Molekylær formel C3Cl6O
Molekylvægt (g/mol) 264.73
MDL nummer MFCD00000796
InChI nøgle DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
PubChem CID 8303
ChEBI CHEBI:82243
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexachlorpropan-2-on
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachloroacetone
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 1.748
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5115
Mængde 250 g
FN nummer UN2661
Beilstein 1707475
Formel vægt 264.75
Procent renhed 99%