Få mere at vide
Hexabrombenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480897 100 g 100g
11470897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23295.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-82-1 | C6Br6 | 551.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-82-1
Molekylær formel C6Br6
Molekylvægt (g/mol) 551.49
MDL nummer MFCD00000058
InChI nøgle CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabromobenzene, benzene, hexabromo, perbromobenzene, unii-t01859xwir, ccris 5917, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, hxbbz, hexabioomobenzene, acmc-20aj0o
PubChem CID 6905
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexabrombenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexabromobenzene
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 1912586
Formel vægt 551.52
Procent renhed 97%