Få mere at vide
Heptanophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10202702 5 g Glass bottle 5g
10551891 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279210050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1671-75-6
Molekylær formel C13H18O
Molekylvægt (g/mol) 190.29
MDL nummer MFCD00009539
InChI nøgle UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
IUPAC navn 1-phenylheptan-1-one
SMIL CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanophenone
Navn note 98+%
Smeltepunkt 17°C
Farve Yellow
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 155°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CO(CH2)5CH3
Brydningsindeks 1.5050 to 1.508
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 190.29
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid