Få mere at vide
Heptanal, TRC
Artikelnummer. 30134593
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134593 25 mL
30133950 100 mL
30007819 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28114025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-71-7
Molekylær formel C7 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Synonym Heptanal, 1-Heptaldehyde, Enanthal, Enanthaldehyde, Enanthic aldehyde, Enanthole, Heptaldehyde, Heptanaldehyde, Heptyl aldehyde, NSC 2190, Oenanthal, Oenanthaldehyde, Oenanthic aldehyde, Oenanthol, n-Heptaldehyde, n-Heptanal, n-Heptylaldehyde
IUPAC navn heptanal
SMIL CCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanal
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Formel vægt 114.1045