Få mere at vide
Heptanal, 97%
Artikelnummer. 11399819
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399819 500 mL 500ml
11389819 100 mL 100ml
11369819 250 mL 250ml
11379819 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23830.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114,19 g/mol
Heptanal bruges som et syntesemellemprodukt i duft- og smagsindustrien. Det er forløberen for 1-heptanol, ethylheptanoat og for visse smøremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Heptanal bruges som et syntesemellemprodukt i duft- og smagsindustrien. Det er forløberen for 1-heptanol, ethylheptanoat og for visse smøremidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand 1,3 g/L.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-71-7
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00007028
InChI nøgle FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC navn heptanal
SMIL CCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanal
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 0.85
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Analyseprocentområde 0.97
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.4125
Mængde 500 mL
FN nummer UN3056
Beilstein 1560236
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,4658
Opløselighedsinformation Soluble in water 1.3g/L.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptanal