Få mere at vide
Heptanal, 97%
Beskrivelse
Heptanal bruges som et syntesemellemprodukt i duft- og smagsindustrien. Det er forløberen for 1-heptanol, ethylheptanoat og for visse smøremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Heptanal bruges som et syntesemellemprodukt i duft- og smagsindustrien. Det er forløberen for 1-heptanol, ethylheptanoat og for visse smøremidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand 1,3 g/L.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanal |
| Smeltepunkt | °C til 43 °C |
| Tæthed | 0.818 |
| Kogepunkt | 152 °C til 154 °C |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Brydningsindeks | 1.4125 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN3056 |
| Beilstein | 1560236 |
| Vis mere |