Få mere at vide
Heptaldehyde, 95%, stabilized
Artikelnummer. p-140482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
Artikelnummer. 10497110
Brand: Thermo Scientific Acros 120320500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-71-7
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00007028
InChI nøgle FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC navn heptanal
SMIL CCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptaldehyde
Navn note 95%
Smeltepunkt -42.0°C
Farve Beige-gul til hvid
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 150.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5CHO
Brydningsindeks 1.4115 to 1.4135
Mængde 50 mL
Beilstein 01, II, 750
Merck Index 15, 4693
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Stabilisator 100ppm hydroquinone
Viskositet 0.977 mPa.s (15°C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks