Få mere at vide
Heptaldehyd, 95 %, stabiliseret
Artikelnummer. 10497110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10497110 50 mL Glasflaske 50ml
10214730 250 mL Glasflaske 250ml
10075903 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10497110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120320500
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-71-7
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00007028
InChI nøgle FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC navn heptanal
SMIL CCCCCCC=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Heptaldehyde
Navn note 95%
Smeltepunkt -42,0 °C
Farve Beige-gul til hvid
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 150,0 °C
Flammepunkt 48 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5CHO
Brydningsindeks 1.4115 til 1.4135
Mængde 50 mL
Beilstein 01, II, 750
Merck Index 15, 4693
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i æter og alkohol
Stabilisator 100 ppm hydroquinon
Viskositet 0,977 mPa (15 °C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver, krystaller eller stykker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.