Få mere at vide
Heptaldehyde, 95%, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptaldehyde |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | -42.0°C |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Tæthed | 0.8200g/mL |
| Kogepunkt | 150.0°C |
| Flammepunkt | 48°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |