Få mere at vide
(Heptafluorobutyro)phenon, 99%
Artikelnummer. 11303746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303746 5 g 5g
11313746 25 g 25g
11323746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16777.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 559-91-1 | C10H5F7O | 274,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 559-91-1
Molekylær formel C10H5F7O
Molekylvægt (g/mol) 274.138
MDL nummer MFCD00077552
InChI nøgle UKYZDGAVBNKBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoropropyl phenyl ketone, heptafluorobutyrophenone, phenyl heptafluoropropyl ketone, pubchem20274, heptafluorobutyro phenone, 1-heptafluorobutyryl benzene, heptafluoropropylphenylketone, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phenyl-butan-1-one
PubChem CID 238424
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluor-1-phenylbutan-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Heptafluorobutyro)phenone
Tæthed 1.473
Kogepunkt 170 °C til 172 °C
Brydningsindeks 1.414
Mængde 5 g
Beilstein 2056234
Formel vægt 274.14
Procent renhed 99%