Få mere at vide
Heptaethylene Glycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptaethylene Glycol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O8/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h15-16H,1-14H2 |
| Formel vægt | 326.1941 |