missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30137810
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137810 1 g
30133317 500 mg
17945065 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2802851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3055-97-8
Molekylær formel C26H54O8
Molekylvægt (g/mol) 494.7
Synonym AEO 7, C12E7, C12EO7, Dodecanol Heptaethoxy Ether, 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-ethanolHeptaethylene Glycol Dodecyl Ether, Heptaethylene Glycol n-Dodecyl Ether, Heptaethylene Glycol, Monododecyl ether, Heptaethyleneglycol monolauryl Ether, Mergital LT 7, Nikkol BL 7SY, Pingpingjia 7
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-dodecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Formel vægt 494.3819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.