Få mere at vide
HEPES fri syre,> 99 %, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11426561 Shop alle MP Biomedicals produkter
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Buffermiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES, free acid
Navn note Free Acid
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99%
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre
Formel vægt 238.3
Grad Molekylærbiologisk reagens
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU1124282582 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2024 Artikelnummer0219482780
PartinummerS7850 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2022 Artikelnummer0219482780
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HEPES fri syre,> 99 %, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™ >