Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES fri syre, 99+%, til molekylærbiologi, DNase, RNase og Protease fri
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (0,5 M i vand), (0,5 M i vand) ved 0 nm, 0,1 maks. ved 260 nm, 0,1 maks. ved 280 nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES free acid |
| Absorbansbetingelser | (0,5 M i vand) |
| Smeltepunkt | 234,0 °C til 238,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 6,5 (0,5 M vandig opløsning) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |