Få mere at vide
Gibco™ HEPES (1 mio.)
Artikelnummer. 11560496 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560496 100 ml 100ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11560496 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15630056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    904.00 DKK
    813.65 DKK / 100ml
    Spare 90.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HEPES (1 mio.)
Gibco™ HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2-ethansulfonsyre) er et zwitterionisk organisk kemisk buffermiddel, der almindeligvis anvendes i cellekulturmedier. Tilsætningen af 10 –25 mM HEPES giver ekstra bufferkapacitet, når cellekultur kræver længere perioder med manipulation uden for en CO 2 inkubator. HEPES er et godt buffervalg til mange cellekultursystemer, fordi det er membranuigennemtrængeligt, har begrænset effekt på biokemiske reaktioner, er kemisk og enzymatisk stabilt og har meget lav synlig og UV-lysabsorbans.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ HEPES er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ HEPES-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15630-080). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbans UV-lys
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer
Analysecertifikat FDA, ISO 13485-standarder
Oversigt HEPES bufferopløsning, 100 ml, Væske, 1 M koncentration, 7,2 til 7,5 pH, 2 til 8 °C opbevaring, 24 måneders holdbarhed, Til brug med farmaceutiske og Biopharma, proteinanalyser og -analyser, mål- og blyidentifikation og validering
Koncentration 1 M
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7,2 til 7,5
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Emballage 1 hver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.