Learn More
Heparinnatrium, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10551944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.00 DKK
    649.15 DKK / 250mg
    Spare 29.85 DKK
    4% Slukket
Heparinnatrium, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-140388 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
250 mg, Glasflaske, 250mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10551944
Brand: Thermo Scientific Acros 411212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.00 DKK
    649.15 DKK / 250mg
    Spare 29.85 DKK
    4% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Heparin Sodium Salt, CAS # 9041-08-1, er afledt fra svine tarmslimhinder og viser blodets anti-koagulerende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Heparinnatriumsalt udviser antikoagulerende aktivitet. Det kan også effektivt hæmme mesenkymal celleproliferation og fremmer spredningen af primære epitelceller
  • Denne forbindelse kan binde til antithrombin III og hæmme koagulationsproteaser
Applikationer
  • I in vitro undersøgelser bruges det som hovedkomponenten i serumfri medier for at forhindre celleaggregering
  • Heparinnatriumsalt kan også inducere væksten af humane embryonale stamceller i et defineret serumfrit medium, der fungerer som en cofaktor for en grundlæggende fibroblast vækstfaktor (FGF-2)
  • Det anvendes også i laboratorieundersøgelser relateret til stamcelledifferentiering og vækst
  • I in vitro undersøgelser udviser denne forbindelse cytotoksisk virkning, der inducerer cancercelledød ved at interferere med transskriptionsfaktoraktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9041-08-1
MDL nummer MFCD00081689
Specifications
Kemisk navn eller materiale Heparin sodium
Absorbans ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Farve Hvid
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Antændelsesrest Inclusive between 30%
Tab ved tørring ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Infrarødt spektrum Pass Test
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 4688
Procent renhed 150 I.U./mg min.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≥150 I.U./mg
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerB0157640 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/09/2025 Artikelnummer411210050,411212500,411210010
PartinummerB0157261 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/06/2025 Artikelnummer411210050,411212500,411210010
PartinummerA0462800 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/05/2024 Artikelnummer411210050,411212500,411210010
PartinummerA0458677 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/12/2023 Artikelnummer411210050,411212500,411210010
PartinummerB0149099 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/11/2023 Artikelnummer411210050,411212500,411210010
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Product Title
Heparinnatrium, Thermo Scientific Chemicals >