Få mere at vide
Heparinnatrium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13478558 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13478558 5 g Glasflaske 5g
10551944 250 mg Glasflaske 250mg
10239840 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478558 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411210050
Request Bulk or Custom Format
Heparin Sodium Salt, CAS # 9041-08-1, er afledt fra svine tarmslimhinder og viser blodets anti-koagulerende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Heparinnatriumsalt udviser antikoagulerende aktivitet. Det kan også effektivt hæmme mesenkymal celleproliferation og fremmer spredningen af primære epitelceller
  • Denne forbindelse kan binde til antithrombin III og hæmme koagulationsproteaser
Applikationer
  • I in vitro undersøgelser bruges det som hovedkomponenten i serumfri medier for at forhindre celleaggregering
  • Heparinnatriumsalt kan også inducere væksten af humane embryonale stamceller i et defineret serumfrit medium, der fungerer som en cofaktor for en grundlæggende fibroblast vækstfaktor (FGF-2)
  • Det anvendes også i laboratorieundersøgelser relateret til stamcelledifferentiering og vækst
  • I in vitro undersøgelser udviser denne forbindelse cytotoksisk virkning, der inducerer cancercelledød ved at interferere med transskriptionsfaktoraktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9041-08-1
MDL nummer MFCD00081689
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heparin Sodium Salt
Absorbans ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Farve Hvid
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Antændelsesrest Inclusive between 30%
Tab ved tørring ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Infrarødt spektrum Pass Test
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4688
Procent renhed 150 I.U./mg min.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≥150 I.U./mg
Fysisk form Pulver