Beskrivelse
HepaRG™ Tø, plade,& General Purpose Medium Supplement er et specialiseret medietilskud til brug i dyrkning HepaRG™ celler. HepaRG™ Tø, plade,& General Purpose Medium Supplement bruges specifikt til den indledende optøning og formering af kryokonserveret HepaRG™ celler.
Nem medieforberedelse, bare optø, bland og brug
Reproducerbare og biologisk relevante resultater med HepaRG™
celler Medieforberedelse
HepaRG™ Tø, plade,& General Purpose Medium Supplement til 100 ml William's Medium ’E (A1217601 eller 12551032) og 1 ml GlutaMAX™ Arbejdsmedier fremstilles ved tilsætning af optøet -I (35050061). Den enkle to-trins proces hjælper med at reducere forureningsmuligheder.
Forenklede, relevante og reproducerbare undersøgelser
HepaRG™ celler udviser mange karakteristika af primære humane hepatocytter og er i det væsentlige en enkelt donor. Disse funktioner giver brugerne mulighed for at opnå fysiologisk relevante resultater for metabolisme-baserede lægemiddel-interaktioner uden bekymring for donorvariabilitet og begrænsede partistørrelser, der følger med at stole på donorvæv. (Bemærk: De celler, vi leverer, er terminalt differentierede).
HepaRG™ er et varemærke tilhørende BioPredic International.
celler Medieforberedelse
HepaRG™ Tø, plade,& General Purpose Medium Supplement til 100 ml William's Medium ’E (A1217601 eller 12551032) og 1 ml GlutaMAX™ Arbejdsmedier fremstilles ved tilsætning af optøet -I (35050061). Den enkle to-trins proces hjælper med at reducere forureningsmuligheder.
Forenklede, relevante og reproducerbare undersøgelser
HepaRG™ celler udviser mange karakteristika af primære humane hepatocytter og er i det væsentlige en enkelt donor. Disse funktioner giver brugerne mulighed for at opnå fysiologisk relevante resultater for metabolisme-baserede lægemiddel-interaktioner uden bekymring for donorvariabilitet og begrænsede partistørrelser, der følger med at stole på donorvæv. (Bemærk: De celler, vi leverer, er terminalt differentierede).
HepaRG™ er et varemærke tilhørende BioPredic International.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Supplement bør opbevares ved -20 °C |
| Celletype | HepaRG Celler |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Hepatocyttilskud |
| Serum niveau | Standard serum |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Til brug med (applikation) | Lægemiddelmetabolisme |
| Produktlinje | Gibco |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningsgrad, Cellekulturklasse |
| Vis mere |