Få mere at vide
Gibco™ HepaRG™ Vedligeholdelse/Stofskifte Medium Supplement
Artikelnummer. 11391840 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
16 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391840 16 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11391840 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. HPRG620
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HepaRG™ Vedligeholdelse/Stofskifte Medium Supplement
HepaRG™ Vedligeholdelse/stofskifte Medium Supplement er et specialiseret medietilskud til brug i dyrkning HepaRG™ celler. HepaRG™ Vedligeholdelse/stofskifte Medium Supplement bruges specifikt til flere dages vækst af HepaRG™ celler.
  • Nem medieforberedelse, bare optø, bland og brug
  • Reproducerbare og biologisk relevante resultater med HepaRG™
    celler Medieforberedelse
    HepaRG™ Vedligeholdelse/stofskifte Medium Supplement til 100 ml William's Medium ’E (A1217601 eller 12551032) og 1 ml GlutaMAX™ Arbejdsmedier fremstilles ved tilsætning af optøet -I (35050061). Den enkle to-trins proces hjælper med at reducere forureningsmuligheder.
    Forenklede, relevante og reproducerbare undersøgelser
    HepaRG™ celler udviser mange karakteristika af primære humane hepatocytter og er i det væsentlige en enkelt donor. Disse funktioner giver brugerne mulighed for at opnå fysiologisk relevante resultater for metabolisme-baserede lægemiddel-interaktioner uden bekymring for donorvariabilitet og begrænsede partistørrelser, der følger med at stole på donorvæv. (Bemærk: De celler, vi leverer, er terminalt differentierede).
    HepaRG™ er et varemærke tilhørende BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Supplement bør opbevares ved -20 °C
    Celletype HepaRG Celler
    Form Frosset
    Produkttype Hepatocyttilskud
    Serum niveau Standard serum
    Sterilitet Steril
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
    Til brug med (applikation) Lægemiddelmetabolisme
    Produktlinje Gibco
    Renhed eller kvalitetsklasse Forskningsgrad, Cellekulturklasse
    Mængde 16 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Testet for Sterilitetstest (bakterier& svampe)