Beskrivelse
HepaRG™ Vedligeholdelses-/Metabolisme-mediumtilskud (5x) er et specialiseret mediesupplement til brug i kultivering HepaRG™ af celler. HepaRG™ Vedligeholdelses-/Metabolisme-mellemkosttilskud (5x) bruges specifikt til cellevækst flere HepaRG™ dage.
- Nem forberedelse af mediet, bare tø op, bland og brug
- Reproducerbare og biologisk relevante resultater med HepaRG™ celler
Medieforberedelse
Arbejdsmediet fremstilles ved tilsætning af optøet HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) til 500 ml William's Medium E (A1217601 eller 12551032) og 5 ml GlutaMAX-I™ (35050061). Den simple totrinsproces hjælper med at reducere forureningsmulighederne.
Forsimplede, relevante og reproducerbare studier
HepaRG™ Celler udviser mange karakteristika fra primære humane hepatocytter og er i det væsentlige en enkelt donor. Disse funktioner gør det muligt for brugere at opnå fysiologisk relevante resultater for metabolismebaserede lægemiddel-lægemiddelinteraktioner uden bekymring for donorvariabilitet og begrænsede partistørrelser, der følger med afhængighed af donorvæv. (Bemærk: De celler, vi leverer, er terminalt differentierede).
HepaRG™ er et varemærke tilhørende BioPredic International.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Supplement bør opbevares ved -20 °C |
| Celletype | HepaRG Celler |
| Koncentration | 5X |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Supplement |
| Serum niveau | Standard serum |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Format | Flaske |
| Produktlinje | Gibco |
| Show More |