Beskrivelse
Cellelinjen HepaRG™ er en udødeliggjort levercellelinje, der bevarer mange egenskaber fra primære menneskelige hepatocytter. HepaRG™ Celler differentieres terminalt og leveres i et praktisk kryobevaret format. For forskere, der har brug for reproducerbare metaboliske data, HepaRG™ er celler et in vitro-værktøj , der giver reproducerbare resultater i et metabolisk komplet og skalerbart system.
- Opnå biologisk relevante resultater fra et metabolisk komplet system
- Vurder lægemiddel-lægemiddel-interaktionspotentialet for dit stof
- Oplev reproducerbare resultater fra en enkelt cellepopulation
Biologisk relevant
HepaRG™ Celler udviser mange karakteristika fra primære humane hepatocytter, herunder morfologi, udtryk af nøglemetaboliske enzymer, ekspression af nukleære receptorer og lægemiddeltransportører. I modsætning til HepG2- og Fa2N-4-celler HepaRG™ har celler høj P450-aktivitet og fuldstændig ekspression af alle nukleære receptorer.
Forudsig: stofskiftebaseret lægemiddel-lægemiddelinteraktion
HepaRG™ celler reagerer på prototypiske P450-inducere og hæmmere i samme grad som primære hepatocytter, hvilket gør det muligt HepaRG™ at bruge celler til at evaluere potentielle lægemiddel-lægemiddel-interaktioner.
Uendeligt reproducerbar
HepaRG™ Celler udviser mange karakteristika fra primære humane hepatocytter og er i det væsentlige en enkelt donor. Disse egenskaber gør det muligt for brugere at opnå fysiologisk relevante resultater for metabolismebaserede lægemiddel-lægemiddelinteraktioner uden bekymring for donorvariation og begrænsede partistørrelser, der følger med afhængighed af donorvæv. (Bemærk: De celler, vi leverer, er terminalt differentierede).
HepaRG™ er et varemærke tilhørende BioPredic International.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas, opbevares i en fryser, der opbevares i kryoopbevaring eller -135 °C fryser. |
| Alder | Voksen |
| Cellelinje | HepaRG |
| Celletype | Hepatocytter |
| Kultur Type | Hepatocytcellekultur |
| Form | Kryokonserveret |
| Køn | Kvinde |
| Arter | ADN |
| Væv | Lever |
| Donorkilde | Enkelt donor |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.