Få mere at vide
Hemoglobin A2 Antibody (rHBA/9167), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1725.00 DKK - 3435.00 DKK
Tekniske data
Antigen Hemoglobin A2
Klon rHBA/9167
Koncentration 0.2 mg/mL
Fortynding Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18691795
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-23944-100ug
100 μg
3435.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18602265
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-23944-20ug
20 μg
1725.00 DKK
20µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Hemoglobin A2 Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
Hemoglobin A2
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cardiovascular Biology
10 mM PBS with 0.05% BSA
3040
IgG2b κ
Protein A or G purified
rHBA/9167
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
alpha globin, alpha-2 globin, Alpha-globin, Hemoglobin alpha chain, hemoglobin subunit alpha, hemoglobin, alpha 2
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Hemoglobin A2 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater