Få mere at vide
Heme Oxygenase-1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heme Oxygenase-1-IN-1 |
| CAS | 1093058-52-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H15BrN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (447.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.18 |
| Formel vægt | 279.18 |
| Vis mere |