Få mere at vide
Hematein
Artikelnummer. 10170952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10170952 5 g Glasflaske 5g
10222862 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10170952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370840050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 475-25-2 | C16H12O6 | 300.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 475-25-2
Molekylær formel C16H12O6
Molekylvægt (g/mol) 300.27
MDL nummer MFCD00036187
InChI nøgle HLUCICHZHWJHLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym hematein, haematein, hematine, hydroxybrasilein, benz b indeno 1,2-d pyran-9 6h-one, 6a,7-dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxy, 3,4,6a,10-tetrahydroxy-6,7-dihydroindeno 2,1-c chromen-9-one, 3,4,6a,10-tetrahydroxy-6a,7-dihydrobenz b indeno 1,2-d pyran-9 6h-one, 6a,7-dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxybenz b indeno 1,2-d pyran-9 6h-one, hematein,haematein,hydroxybrazilein,hydroxybrasilein,c.i.75290, hydroxybrazilein
PubChem CID 10138
IUPAC navn 3,4,6a,10-tetrahydroxy-6,7-dihydroindeno[2,1-c]chromen-9-on
SMIL OC1=CC=C2C3=C4C=C(O)C(=O)C=C4CC3(O)COC2=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hematein
Smeltepunkt 180°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 18,IV,3343
Merck Index 15,4669
Opløselighedsinformation Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: slightly solubel in ethanol,ether,soluble in alkaline solutions,insoluble in benzene,chloroform
Formel vægt 300.26
Fysisk form Krystallinsk pulver