Få mere at vide
Helioxanthin 8-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Helioxanthin 8-1 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV/HCV/HSV-1/HIV activity with EC50 of >5/10/1.4/15 uM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Helioxanthin 8-1 |
| CAS | 840529-13-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H12N2O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Helioxanthin analogue 8-1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (26.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NNC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C6C(OCO6)=CC=C5C=C21)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.32 |
| Vis mere |