Få mere at vide
Helioxanthin 8-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16419667 5 mg
16417128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16419667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16680
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Helioxanthin 8-1 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV/HCV/HSV-1/HIV activity with EC50 of >5/10/1.4/15 uM.
Helioxanthin 8-1 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV/HCV/HSV-1/HIV activity with EC50 of >5/10/1.4/15 uM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Helioxanthin 8-1
CAS 840529-13-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H12N2O6
Mængde 5 mg
Synonym Helioxanthin analogue 8-1
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (26.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NNC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C6C(OCO6)=CC=C5C=C21)=O
Molekylvægt (g/mol) 376.32
Formel vægt 376.32
Procent renhed 97.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus