Få mere at vide
Hederagenin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481358 5 mg
16468918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN02565mg
MedChemExpress Hederagenin is a triterpenoid saponin. It can inhibit LPS-stimulated expression of iNOS, COX-2, and NF-(kappa)B.
Hederagenin is a triterpenoid saponin. It can inhibit LPS-stimulated expression of iNOS, COX-2, and NF-(kappa)B.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hederagenin
CAS 465-99-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H48O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1(C)CC[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O)[C@]5(CO)C)(C(O)=O)[C@@]3([H])C1
Molekylvægt (g/mol) 472.7
Formel vægt 472.7
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death