Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Wide-neck reagensflasken er særligt velegnet til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af granulat og pasta-lignende medier.
Brand: Buerkle™ 0342-1000
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig
- PP manipulationssikker skruelåg, blå
- FN-godkendelse for bulkgods
Tekniske data
1000 mL | |
43 mm | |
85 mm | |
54 mm | |
FN-godkendelse | |
Brede | |
Polypropylen |
Klarhed | |
HDPE | |
85 mm | |
Blå | |
Ja | |
214 mm | |
Skruelåg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals > Kapacitet: 1.000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion