Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Artikelnummer. p-8002255 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15475574
Brand: Buerkle™ 03420050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wide-neck reagensflasken er særligt velegnet til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af granulat og pasta-lignende medier.
  • HDPE, gennemsigtig
  • PP manipulationssikker skruelåg, blå
  • FN-godkendelse for bulkgods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) ydre hals 28 mm
Dimensioner (L x B x H) 36 x 36 x 89 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale HDPE
Hals-id (metrisk) 21 mm
Vægt (metrisk) 0.018 kg
Bredde (metrisk) 36 mm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 89 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg