Få mere at vide
Buerkle™ HDPE Jerrican Artikelnummer.: 16339541
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. p-7230555 Shop alle Bürkle produkter
2.5 L, 153 x 115 x 208 mm
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16339541
Brand: Buerkle™ 14270002
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Beholder til opbevaring eller transport. Beholder med FN-transportgodkendelse og manipulationssikker segl.
  • Til opbevaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkendelse til transport
  • Skruelåg uden afløbsventil medfølger; skruelåg med aftapningsventil fås som tilbehør
Note: Hætte medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Certificeringer/compliance FN-godkendelse 3H1/Y1.6/150
Lukningsfarve Rød
Lukkestørrelse 1427-9107, Orig. Skruelåg DIN45
Lukketype Indgrebssikker skruelåg
Farve Klarhed
Oversigt Dåse
Dimensioner (L x B x H) 153 x 115 x 208 mm
Dimensioner (L x B) 153 x 115 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) FN-Transport
Højde (engelsk) 8,19 tommer.
Højde (metrisk) 208 mm
Længde (engelsk) 6,02 tommer
Længde (metrisk) 153 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 5,53 tommer.
Bredde (metrisk) 115 mm
Produkttitel
Buerkle™ HDPE Jerrican >