Få mere at vide
Kautex™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 10685581
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10685581 2.5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10685581 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000095966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.00 DKK
    10.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.28 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kapacitetsmåling: 2,5 L
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
  • Fås i naturlige eller blå farver
  • FN-godkendelse til: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Oversigt Farve: Naturlig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 153 x 115 x 208 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can