Få mere at vide
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Flasker
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
- Designet med tykke (2 mm), gennemskinnelige vægge
- Inkluderer bærehåndtag og hætte
- Leveres med 3/4 tommer. BSP hane, der passer til et 12 mm gevind i aspiratoren for lækagesikker ydeevne
- Velegnet til fødevarer
- Anbefalet: brug vaseline på tråden før montering
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
Kapacitet (metrisk) | 5 L |
Diameter (metrisk) Indvendig hals | 52.5 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 170 mm |
Til brug med (applikation) | Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer |
Højde (metrisk) med lukning | 335 mm |
Inkluderer | Lukke, bærehåndtag, tap |
Materiale | HDPE |
Mundstil | Smal |
Produkttype | Aspirator flaske |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Flasker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion