Få mere at vide
S Murray™ Polyethylen, Aspirator flaske
Artikelnummer. 12380449
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12380449 5 L Hver
1 options
Artikelnummer. 12380449 Leverandør S Murray™ Leverandørnr. P023/01
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Metrisk kapacitet: 5 L
Metrisk kapacitet: 5 L
  • Skrue på låg
  • Med bærehåndtag
Specifications
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm
Højde (metrisk) med lukning 332 mm
Materiale Polyethylen
Produkttype Aspirator flaske