Få mere at vide
HDAC8-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494418 10 mg -
16460737 50 mg 50mg
16433076 25 mg -
16427147 5 mg -
16415316 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111342
MedChemExpress HDAC8-IN-1 is a HDAC8 inhibitor with an IC50 of 27.2 nM.
HDAC8-IN-1 is a HDAC8 inhibitor with an IC50 of 27.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HDAC8-IN-1
CAS 1417997-93-3
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19NO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (144.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1C2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2.[E]
Molekylvægt (g/mol) 345.39
Formel vægt 345.39
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death