Få mere at vide
HC-030031, MedChemExpress
Beskrivelse
HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HC-030031 |
| CAS | 349085-38-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21N5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)C)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.39 |
| Formel vægt | 355.39 |
| Vis mere |