Få mere at vide
Gibco™ HBSS, med calcium og magnesium; ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11560456 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560456 10 x 500 ml Pakke med 10
11550456 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11560456 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14025100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HBSS, med calcium og magnesium. Ingen phenolrød.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ HBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14025-134). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Oversigt Hanks' balancerede saltopløsning, 10 x 500 ml, flydende, 1 x koncentration, 7,0 til 7,4 pH, med calcium, magnesium, glukose, natriumbicarbonat, 36 måneders holdbarhed, til pattedyrcellekultur
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution
Med tilsætningsstoffer Kalcium, Magnesium, Glukose, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7,0 til 7,4
Mængde 10 x 500 ml
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse