Beskrivelse
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ HBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14185-052). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ HBSS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ HBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14185-052). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ HBSS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Oversigt | Hanks' balancerede saltopløsning, 500 ml, flydende, 10X koncentration, 5,8 til 6,1 pH, med glukose, 36 måneders holdbarhed, til pattedyrcellekultur |
| Koncentration | 10 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen natriumbicarbonat, Ingen fenolrød |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 5,8 til 6,1 |
| Vis mere |