Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktionelle kontinuerlige klare polyesteretiketter til M6/M7-printere
Få aggressive selvklæbende etiketter til vanskelige overflader og de hårdeste miljøer. Disse klare polyesteretiketter er ideelle til laboratorier, aktivsporing og frontplademærkning.
432.00 DKK - 1230.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar
Se flere specifikationer
Produkter 8
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
17898944
Dokumentvisning
Brady™
173233
50 fod x 0,375 tommer M710, BMP71
555.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
17839014
Dokumentvisning
Brady™
174332
50 fod x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
443.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
17878934
Dokumentvisning
Brady™
173226
50 fod x 0,5 tommer, M710, BMP71
432.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17898324
Dokumentvisning
Brady™
174362
50 fod x 0,5 tommer, M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
510.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17839054
Dokumentvisning
Brady™
173297
50 fod x 1 tomme M710, BMP71
765.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
17808364
Dokumentvisning
Brady™
174307
50 fod x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
825.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17829114
Dokumentvisning
Brady™
174317
50 fod x 1,9 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
1230.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17859214
Dokumentvisning
Brady™
173266
50 fod x 2 tommer M710, BMP71
1145.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Højklæbende permanent klæbemiddel til rustfrit stål, pulverlakerede metaller, malet emalje og plast i al slags vejr
  • Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Sort print på klar polyester
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Permanent akryl
Klar
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
50 ft.
-94 °F til +212 °F
0,003 tommer.
50 ft.
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Ingen
Glans
Polyester
Ikke steril
Nej
Rektangel
-70 °C til +100 °C
0.076 mm
15.24 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater