Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktionelle kontinuerlige klare polyesteretiketter til M6/M7-printere
Få aggressive selvklæbende etiketter til vanskelige overflader og de hårdeste miljøer. Disse klare polyesteretiketter er ideelle til laboratorier, aktivsporing og frontplademærkning.
Brand:  Brady™ 174307
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17808364
  • 825.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Højklæbende permanent klæbemiddel til rustfrit stål, pulverlakerede metaller, malet emalje og plast i al slags vejr
  • Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Sort print på klar polyester
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Permanent akryl
Klar
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning
Nej
Rektangel
-70 °C til +100 °C
0.076 mm
50 ft.
1 tomme
M6C-1000-430
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Ingen
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
50 ft.
-94 °F til +212 °F
0,003 tommer.
50 fod x 1 tomme
15.24 m
25.4 mm