missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Harman, TRC

Artikelnummer. 30136876
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136876 100 mg
17987914 5 mg
17999974 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH105000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 486-84-0
Molekylær formel C12 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Synonym 2,9-Pyridindole, 1-methyl- (3CI), 1-9H-Pyrido[3,4-b]indole, 1-methyl-, Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 1-Methyl-β-carboline, Aribin, Aribine, Harman, Harmane, Indoter, Locuturin, Locuturine, NSC 54439, Zygofabagine
IUPAC navn 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
SMIL Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Harmane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
Formel vægt 182.0844
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.