accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH

CAS RN 486-84-0

IUPAC Navn: 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
Synonymer: harmane 2-methyl-β-carboline 3-methyl-4-carboline pyridobindole, l-methyl- l-methyl-pyridobindole L-methylpyridobindole 1-methylnorharman
Molekylvægt (g/mol): 182.23
Molekylformel: C12H10N2
InChi Key: PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC=CC2=C1NC1=C2C=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater