Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 7000.5 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC sprøjter: Model 7000.5 Artikelnummer.: 10043814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1536.96 DKK / Hver
    Spare 43.04 DKK
    2% Slukket
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 7000.5 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC sprøjter: Model 7000.5
Artikelnummer. p-4906716
0.13 mm, 0.483 mm, Hver
Diameter (metrisk) indre nål:
0.13 mm
0.25 mm
Diameter (metrisk) ydre nål:
0.483 mm
0.64 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10043814
Brand: Hamilton™ 86274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1536.96 DKK / Hver
    Spare 43.04 DKK
    2% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at arbejde med Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplere
Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning.
Sprøjteterminering
  • Riflet nav (KH) - Aftagelig stempel/nålesamling, riflet nav bruges udelukkende på 7000-seriens sprøjter
  • Nålespids stil
    • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s, 26s
    Tekniske data
    Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
    Nålemåler 26s G
    Diameter (engelsk) Indre 0,049 tommer.
    Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
    Diameter (metrisk) indre nål 0.13 mm
    Diameter (engelsk) ydre nål 0,019 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 1.24 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
    Diameter (metrisk) ydre nål 0.483 mm
    Længde (engelsk) 1,7''
    Længde (engelsk) Nål 1,71 tommer.
    Længde (metrisk) 43 mm
    Produkttype Microliter Sprøjte
    Maks. Tryk 6000 psi
    Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 155 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Model- 7000.5 KH
    Nålepunkt nummer AS
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 5μ L
    Nålespids stil Kegle
    Til brug med (udstyr) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk væskeprøveudtager, gaskromatografi autosampler
    Tilslutningstype Aftagelig
    Produkttitel
    Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 7000.5 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC sprøjter: Model 7000.5 >