Få mere at vide
SGE™ Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids aftagelig nål
Volumen (metrisk):
0,5μ L
10μ l
50μ l
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Brede temperaturområder
- Øget betjeningsglathed
- Farvekodede sprøjter efter volumen
- Udvalg af nålemål og længdemuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 0,5BR-AG-0,47C |
| Volumen (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Agilent GC autosamplere 7693 A, 7673, 7683 og 6850 ALS |
| Tilslutningstype | Aftagelig |