Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 7000.5 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC sprøjter: Model 7000.5
Designet til at arbejde med Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplere
Brand:  Hamilton™ 86276
1507.11 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10107220
  • 1550.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning.
Sprøjteterminering
  • Riflet nav (KH) - Aftagelig stempel/nålesamling, riflet nav bruges udelukkende på 7000-seriens sprøjter
  • Nålespids stil
    • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s, 26s
    Tekniske data
    Vis mere
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 7000.5 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC sprøjter: Model 7000.5 > Model 7000,5 KH; 5 μL; 23s måler; 1,71 tommer. (43,4 mm); Punktstil: AS