Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12 næringsstofblanding, pulver
Artikelnummer. 10472692 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10472692 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10472692 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21700026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Skinke F-12 næringsstofblanding, pulver
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ F-12 produkt fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet (21700-075). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Form Pulver
Produkttype Skinke F-12 næringsstofblanding
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 1 l
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,4 til 6,9
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Skinke F-12 næringsstofblanding, 1 l, pulver, 6,4 til 6,9 pH, 270 til 300 mOsm/kg osmolalitet, 36 måneders holdbarhed, med natriumpyruvat, L-glutamin, phenolrød, 2 til 8 °C opbevaring, til pattedyrcellekultur