Description
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ F-12 produkt fremstillet på vores Grand Island, New York facilitet (11765-062). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ F-12 produkt fremstillet på vores Grand Island, New York facilitet (11765-062). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Specifications
Specifications
| Cellelinje | CHO |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Skinke F-12 næringsstofblanding |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,1 til 7,5 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Show More |