Beskrivelse
Hams F-10 næringsstofblanding (F-10) er designet til serumfri vækst af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-10 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder COS-7, primære rotteastrocytter og rotteprostata-epitelceller.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-10 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-10 har ført til en række forbedrede formuleringer, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-10 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ F-10-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12390-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-10 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 ofte tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-10 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-10 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-10 har ført til en række forbedrede formuleringer, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-10 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ F-10-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12390-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-10 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 ofte tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-10 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Skinke F-10 næringsstofblanding |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 20 x 100 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 til 7,4 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Vis mere |