Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-10 næringsstofblanding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11554436 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2000ml
500ml
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11554436 100 ml 100ml
11564436 500 ml 500ml
11584436 20 x 100 ml 2000ml
11574436 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11554436 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 31550015
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skinke F-10 næringsstofblanding
Hams F-10 næringsstofblanding (F-10) er designet til serumfri vækst af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-10 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder COS-7, primære rotteastrocytter og rotteprostata-epitelceller.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-10 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-10 har ført til en række forbedrede formuleringer, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ F-10 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ F-10 produkt fremstillet i vores Grand Island anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-10 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 ofte tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-10 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,2 g/L), og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Skinke F-10 næringsstofblanding
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml
Certificeringer/compliance FDA
pH 7,0 til 7,4
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Ham's F-10 næringsstofblanding, 100mL, 1 x koncentration, væske, 7,0 til 7,4 pH, 12 måneders holdbarhed, 275 til 315 mOsm/kg osmolalitet, med natriumpyruvat, L-glutamin, phenol C rød °celle, 2 til 8 pattedyropbevaring