Få mere at vide
Haloperidol
Artikelnummer. 15434239
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434239 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61688.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.40 DKK
    731.65 DKK / 5g
    Spare 206.75 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52-86-8 | C21H23ClFNO2 | 375,87 g/mol
En antagonist for D2-, D3- og D4-dopaminreceptorer, der inducerer apoptose af neuroner i striatum hos rotter
Dette Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific.
En antagonist for D2-, D3- og D4-dopaminreceptorer, som inducerer apoptose af neuroner i striatum hos rotter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Haloperidol
CAS 52-86-8
Farve Hvid
Molekylær formel C21H23ClFNO2
MDL nummer MFCD00051423
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,4598
Synonym haloperidol, haldol, aloperidin, serenace, aloperidol, brotopon, eukystol, einalon s, aloperidolo, galoperidol
InChI nøgle LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1(CCN(CCCC(=O)C2=CC=C(F)C=C2)CC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 375.87
PubChem CID 3559
ChEBI CHEBI:5613
Formel vægt 375.86
Fysisk form Pulver